Imprimer
2-(4-Fluoro-1H-indol-1-yl)acetic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC905151-1G PC905151-250MG
APOSPC905151-1GEA 151 EUR
APOSPC905151-1G APOSPC905151-250MG
2-(4-Fluoro-1H-indol-1-yl)acetic acid 97%
2-(4-Fluoro-1H-indol-1-yl)acetic acid
Formule: C₁₀H₈FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19441897
Numéro CAS: 1313712-35-4