2-Chloro-5'-fluoroacetophenone 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2-Chloro-1-(3-fluorophenyl)ethanone
Formule:
C₈H₆ClFO Poids moléculaire: 172.584 g/mol Point de fusion: 27…32 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09992878 Numéro CAS: 53688-18-9 UN: 3261 ADR: 8 III |