Imprimer
3-Bromo-5-fluoro-4-hydroxybenzaldehyde 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC905038-1G PC905038-5G
APOSPC905038-1GEA 26.1 EUR
APOSPC905038-1G APOSPC905038-5G
3-Bromo-5-fluoro-4-hydroxybenzaldehyde 95+%
3-Bromo-5-fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrFO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD21606586
Numéro CAS: 185345-46-4