Imprimer
4-Hydroxymethyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC905024-10G PC905024-1G PC905024-5G
APOSPC905024-10GEA 870 EUR
APOSPC905024-10G APOSPC905024-1G APOSPC905024-5G
4-Hydroxymethyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 96%
4-Hydroxymethyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Formule: C₈H₆F₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06202698
Numéro CAS: 157437-25-7