Imprimer
4,4-Difluorocyclohexaneethanamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC904995-1G PC904995-250MG
APOSPC904995-1GEA 333 EUR
APOSPC904995-1G APOSPC904995-250MG
4,4-Difluorocyclohexaneethanamine 95%
4,4-Difluorocyclohexaneethanamine
Formule: C₈H₁₅F₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13189567
Numéro CAS: 1054314-53-2