2-(2-Fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₉FO₂ Poids moléculaire: 180.176 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11895893 Numéro CAS: 455267-56-8 |