Imprimer
Methyl 2-amino-4-bromo-5-fluorobenzoate 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC904903-1G PC904903-250MG PC904903-5G
APOSPC904903-1GEA 53.8 EUR
APOSPC904903-1G APOSPC904903-250MG APOSPC904903-5G
Methyl 2-amino-4-bromo-5-fluorobenzoate 95+%
Methyl 2-amino-4-bromo-5-fluorobenzoate
Formule: C₈H₇BrFNO₂
Poids moléculaire: 248.049 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22565660
Numéro CAS: 1395493-30-7