Imprimer
2-(Trifluoroacetyl)cyclohexanone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC904873-1G PC904873-5G
APOSPC904873-1GEA 34.8 EUR
APOSPC904873-1G APOSPC904873-5G
2-(Trifluoroacetyl)cyclohexanone
2-(Trifluoroacetyl)cyclohexanone
Formule: C₈H₉F₃O₂
Poids moléculaire: 194.151 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07779548
Numéro CAS: 387-89-3