Imprimer
Methyl 5-(trifluoromethyl)pyrazole-3-carboxylate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC904751-1G PC904751-250MG PC904751-5G
APOSPC904751-1GEA 0 EUR
APOSPC904751-1G APOSPC904751-250MG APOSPC904751-5G
Methyl 5-(trifluoromethyl)pyrazole-3-carboxylate 98%
Methyl 5-(trifluoromethyl)pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₆H₅F₃N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09754160
Numéro CAS: 6833-82-5