Imprimer
(S)-6-Fluorochroman-4-amine hydrochloride 97+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (4S)-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-4-amine hydrochloride
PC904702-1G PC904702-250MG
APOSPC904702-1GEA 328 EUR
APOSPC904702-1G APOSPC904702-250MG
(S)-6-Fluorochroman-4-amine hydrochloride 97+%
(S)-6-Fluorochroman-4-amine hydrochloride
Formule: C₉H₁₀FNO·ClH
Poids moléculaire: 203.641 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15474861
Numéro CAS: 1260609-97-9