Imprimer
2-Chloro-6-fluoroquinazolin-4(3H)-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC904676-1G PC904676-250MG
APOSPC904676-1GEA 683 EUR
APOSPC904676-1G APOSPC904676-250MG
2-Chloro-6-fluoroquinazolin-4(3H)-one 95%
2-Chloro-6-fluoroquinazolin-4(3H)-one
Formule: C₈H₄ClFN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11520685
Numéro CAS: 769158-12-5