4-(Trifluoromethyl)benzyl isocyanate 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-Trifluoromethylbenzylisocyanate, 1-(Isocyanatomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene
May form small amount of sediment
Formule:
C₉H₆F₃NO Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD07779315 Numéro CAS: 102422-55-9 UN: 2206 ADR: 6.1,III |