Imprimer
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)piperidin-4-one 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC904625-100MG PC904625-1G PC904625-250MG
APOSPC904625-100MGEA 271 EUR
APOSPC904625-100MG APOSPC904625-1G APOSPC904625-250MG
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)piperidin-4-one 98%
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)piperidin-4-one
Formule: C₇H₁₀F₃NO
Poids moléculaire: 181.156 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09936907
Numéro CAS: 81363-14-6