Boc-(4R)-4-(4-trifluoromethylbenzyl)-L-proline 98+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₈H₂₂F₃NO₄ Point de fusion: 150…152 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06659430 Numéro CAS: 957311-17-0 |