4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)toluene 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
4-Fluoro-1-methyl-2-(methylsulphonyl)benzene
Formule:
C₈H₉FO₂S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09259030 Numéro CAS: 828270-66-2 |