Imprimer
6-Fluoro-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC904597-1G PC904597-250MG
APOSPC904597-1GEA 806 EUR
APOSPC904597-1G APOSPC904597-250MG
6-Fluoro-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
6-Fluoro-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formule: C₇H₆FN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11616901
Numéro CAS: 920036-28-8