Imprimer
1-(2-Amino-5-chloro-4-fluoro-phenyl)ethanone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC904396-1G PC904396-250MG
APOSPC904396-1GEA 719 EUR
APOSPC904396-1G APOSPC904396-250MG
1-(2-Amino-5-chloro-4-fluoro-phenyl)ethanone 95%
1-(2-Amino-5-chloro-4-fluoro-phenyl)ethanone
Formule: C₈H₇ClFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11113354
Numéro CAS: 937816-85-8