Imprimer
tert-Butyl n-(3,3-difluorocyclobutyl)carbamate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC904377-25G PC904377-5G
APOSPC904377-25GEA 459 EUR
APOSPC904377-25G APOSPC904377-5G
tert-Butyl n-(3,3-difluorocyclobutyl)carbamate
tert-Butyl n-(3,3-difluorocyclobutyl)carbamate
Formule: C₉H₁₅F₂NO₂
Poids moléculaire: 207.218 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10001483
Numéro CAS: 1029720-19-1