Imprimer
Potassium 2-(tetrahydro-2h-pyran-2-yloxy)ethyltrifluoroborate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Potassium trifluoro-[2-(oxan-2-yloxy)ethyl]boranuide, Potassium trifluoro(2-((tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)ethyl)borate
PC904235-1G PC904235-250MG PC904235-5G
APOSPC904235-1GEA 89.9 EUR
APOSPC904235-1G APOSPC904235-250MG APOSPC904235-5G
Potassium 2-(tetrahydro-2h-pyran-2-yloxy)ethyltrifluoroborate
Potassium 2-(tetrahydro-2h-pyran-2-yloxy)ethyltrifluoroborate
Formule: C₇H₁₃BF₃O₂·K
Point de fusion: 182…185 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD22684702
Numéro CAS: 1408168-76-2