Imprimer
5-Fluoro-N-methoxy-N-methylnicotinamide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC904193-1G PC904193-250MG
APOSPC904193-1GEA 364 EUR
APOSPC904193-1G APOSPC904193-250MG
5-Fluoro-N-methoxy-N-methylnicotinamide 95%
5-Fluoro-N-methoxy-N-methylnicotinamide
Formule: C₈H₉FN₂O₂
Poids moléculaire: 184.168 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18256732
Numéro CAS: 342602-54-4