Imprimer
6-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC904126-10G PC904126-1G PC904126-5G
APOSPC904126-10GEA 473 EUR
APOSPC904126-10G APOSPC904126-1G APOSPC904126-5G
6-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
6-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₃BrF₄O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD21365092
Numéro CAS: 1026962-68-4