4-Ethoxy-3-fluorophenol 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₉FO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD21984328 Numéro CAS: 98121-48-3 |