Imprimer
Ethyl 2,2-difluoro-3-aminopropanoate hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ethyl 3-amino-2,2-difluoropropanoate hydrochloride
PC904025-1G PC904025-250MG
APOSPC904025-1GEA 389 EUR
APOSPC904025-1G APOSPC904025-250MG
Ethyl 2,2-difluoro-3-aminopropanoate hydrochloride 95%
Ethyl 2,2-difluoro-3-aminopropanoate hydrochloride
Formule: C₅H₉F₂NO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185039
Numéro CAS: 1263284-04-3