Imprimer
5-Hydroxy-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC904015-1G PC904015-5G
APOSPC904015-1GEA 102 EUR
APOSPC904015-1G APOSPC904015-5G
5-Hydroxy-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
5-Hydroxy-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₆H₅F₃N₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12827694
Numéro CAS: 179732-64-0