Imprimer
8-Fluoroquinoline-2-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC904009-1G PC904009-250MG
APOSPC904009-1GEA 342 EUR
APOSPC904009-1G APOSPC904009-250MG
8-Fluoroquinoline-2-carboxylic acid 95%
8-Fluoroquinoline-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₆FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08690746
Numéro CAS: 914208-13-2