Imprimer
2-(4,4-Difluorocyclohexyl)acetic acid 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC903990-1G PC903990-250MG PC903990-5G
APOSPC903990-1GEA 134 EUR
APOSPC903990-1G APOSPC903990-250MG APOSPC903990-5G
2-(4,4-Difluorocyclohexyl)acetic acid 96%
2-(4,4-Difluorocyclohexyl)acetic acid
Formule: C₈H₁₂F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11042913
Numéro CAS: 915030-40-9