Imprimer
(S)-4,4-Difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): H-4,4-DiF-Pro-OH·HCl
PC903976-100MG PC903976-250MG
APOSPC903976-100MGEA 49.3 EUR
APOSPC903976-100MG APOSPC903976-250MG
(S)-4,4-Difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride 95+%
(S)-4,4-Difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride
Formule: C₅H₇F₂NO₂·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22199978
Numéro CAS: 1588480-37-8