5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₇F₃O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD13185683 Numéro CAS: 716-31-4 |