Imprimer
1-Chloro-2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzene 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC903922-1G PC903922-25G PC903922-5G
APOSPC903922-1GEA 21.9 EUR
APOSPC903922-1G APOSPC903922-25G APOSPC903922-5G
1-Chloro-2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzene 99%
1-Chloro-2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzene
Formule: C₇H₅ClFNO₂
Point de fusion: 59…60 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD15527686
Numéro CAS: 118664-99-6