2-Fluoro-4-iodo-1-methoxybenzene 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₆FIO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00691526 Numéro CAS: 3824-21-3 |