Imprimer
5-Chloro-2-(chloromethyl)-3-fluoropyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC903848-1G PC903848-250MG
APOSPC903848-1GEA 531 EUR
APOSPC903848-1G APOSPC903848-250MG
5-Chloro-2-(chloromethyl)-3-fluoropyridine 97%
5-Chloro-2-(chloromethyl)-3-fluoropyridine
Formule: C₆H₄Cl₂FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16608217
Numéro CAS: 1227585-36-5
UN: 3261
ADR: 8,III