Imprimer
2-(2-Fluoropyridin-3-yl)propan-2-ol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC903803-1G PC903803-5G
APOSPC903803-1GEA 154 EUR
APOSPC903803-1G APOSPC903803-5G
2-(2-Fluoropyridin-3-yl)propan-2-ol 95%
2-(2-Fluoropyridin-3-yl)propan-2-ol
Formule: C₈H₁₀FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11977651
Numéro CAS: 40247-48-1