Imprimer
2,5-Dibromo-4-fluoroaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC903755-1G PC903755-250MG PC903755-5G
APOSPC903755-1GEA 29 EUR
APOSPC903755-1G APOSPC903755-250MG APOSPC903755-5G
2,5-Dibromo-4-fluoroaniline 98%
2,5-Dibromo-4-fluoroaniline
Formule: C₆H₄Br₂FN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18089317
Numéro CAS: 172377-05-8