4-Chloro-2-fluoronicotinaldehyde 95+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₃ClFNO Poids moléculaire: 159.546 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD15143389 Numéro CAS: 1232432-20-0 |