Methyl 2-amino-3,5-difluorobenzoate 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₇F₂NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12159866 Numéro CAS: 1184559-12-3 |