Imprimer
3-Bromo-5-chloro-2-fluorophenol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC903363-1G PC903363-250MG PC903363-5G PC903363-10G
APOSPC903363-1GEA 328 EUR
APOSPC903363-1G APOSPC903363-250MG APOSPC903363-5G APOSPC903363-10G
3-Bromo-5-chloro-2-fluorophenol 95%
3-Bromo-5-chloro-2-fluorophenol
Formule: C₆H₃BrClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28143932
Numéro CAS: 1804897-55-9