Imprimer
1-Fluoro-3-phenoxybenzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC903022-1G PC903022-5G
APOSPC903022-1GEA 219 EUR
APOSPC903022-1G APOSPC903022-5G
1-Fluoro-3-phenoxybenzene 95%
1-Fluoro-3-phenoxybenzene
Formule: C₁₂H₉FO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17015805
Numéro CAS: 3798-89-8