Imprimer
1,3-Difluoro-5-methylsulphonylbenzene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1,3-Difluoro-5-(methylsulphonyl)benzene
PC902949-1G PC902949-5G
APOSPC902949-1GEA 203 EUR
APOSPC902949-1G APOSPC902949-5G
1,3-Difluoro-5-methylsulphonylbenzene 98%
1,3-Difluoro-5-methylsulphonylbenzene
Formule: C₇H₆F₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09972174
Numéro CAS: 171421-55-9