Imprimer
6-Chloro-5-fluorobenzotriazole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Chloro-5-fluoro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
PC9029-1G PC9029-5G PC9029-10G
APOSPC9029-1GEA 132 EUR
APOSPC9029-1G APOSPC9029-5G APOSPC9029-10G
6-Chloro-5-fluorobenzotriazole 97%
6-Chloro-5-fluorobenzotriazole
Formule: C₆H₃ClFN₃
Poids moléculaire: 171.56 g/mol
Point de fusion: 214…216 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173671
Numéro CAS: 99803-85-7