Imprimer
(S)-1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC902865-1G PC902865-250MG
APOSPC902865-1GEA 328 EUR
APOSPC902865-1G APOSPC902865-250MG
(S)-1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride 95%
(S)-1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride
Formule: C₈H₉BrFN·ClH
Poids moléculaire: 254.527 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19382355
Numéro CAS: 1311254-85-9