Imprimer
2-Fluoro-4-(1-methylhydrazin-1-yl)benzonitrile 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC902823-1G PC902823-5G
APOSPC902823-1GEA 219 EUR
APOSPC902823-1G APOSPC902823-5G
2-Fluoro-4-(1-methylhydrazin-1-yl)benzonitrile 96%
2-Fluoro-4-(1-methylhydrazin-1-yl)benzonitrile
Formule: C₈H₈FN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22549309
Numéro CAS: 1357626-46-0