Imprimer
5-Chloro-2-fluoro-3-hydroxypyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC902807-1G PC902807-250MG
APOSPC902807-1GEA 502 EUR
APOSPC902807-1G APOSPC902807-250MG
5-Chloro-2-fluoro-3-hydroxypyridine 95%
5-Chloro-2-fluoro-3-hydroxypyridine
Formule: C₅H₃ClFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09835255
Numéro CAS: 1003711-65-6