Imprimer
2-Methyl-3,4,6-trifluorobenzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC902765-1G PC902765-250MG
APOSPC902765-1GEA 415 EUR
APOSPC902765-1G APOSPC902765-250MG
2-Methyl-3,4,6-trifluorobenzoic acid 95%
2-Methyl-3,4,6-trifluorobenzoic acid
Formule: C₈H₅F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410917
Numéro CAS: 119916-22-2