Imprimer
1-(2-Fluoroethoxy)-2-nitrobenzene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC902706-1G PC902706-25G PC902706-5G
APOSPC902706-1GEA 145 EUR
APOSPC902706-1G APOSPC902706-25G APOSPC902706-5G
1-(2-Fluoroethoxy)-2-nitrobenzene 98%
1-(2-Fluoroethoxy)-2-nitrobenzene
Formule: C₈H₈FNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22375007
Numéro CAS: 132838-18-7