Imprimer
4-Acetamido-3-fluorobenzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC902663-1G PC902663-250MG
APOSPC902663-1GEA 531 EUR
APOSPC902663-1G APOSPC902663-250MG
4-Acetamido-3-fluorobenzoic acid 97%
4-Acetamido-3-fluorobenzoic acid
Formule: C₉H₈FNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00215837
Numéro CAS: 713-11-1