Imprimer
Ethyl 2-(4-amino-2-fluorophenyl)acetate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC902634-1G PC902634-5G
APOSPC902634-1GEA 186 EUR
APOSPC902634-1G APOSPC902634-5G
Ethyl 2-(4-amino-2-fluorophenyl)acetate 97%
Ethyl 2-(4-amino-2-fluorophenyl)acetate
Formule: C₁₀H₁₂FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20484495
Numéro CAS: 73781-63-2