Imprimer
Isothiocyanate de 2-bromo-4-fluorophényle, grade Technique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC9026-5G PC9026-25G
APOSPC9026-5GEA 214 EUR
APOSPC9026-5G APOSPC9026-25G
Isothiocyanate de 2-bromo-4-fluorophényle, grade Technique
Isothiocyanate de 2-bromo-4-fluorophényle
Formule: C₇H₃BrFNS
Poids moléculaire: 232.08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673194
Numéro CAS: 183995-72-4
UN: 2922
ADR: 8+6.1 III