Imprimer
3-(4-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC902446-1G PC902446-5G
APOSPC902446-1GEA 219 EUR
APOSPC902446-1G APOSPC902446-5G
3-(4-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
3-(4-Fluorophenyl)benzonitrile
Formule: C₁₃H₈FN
Poids moléculaire: 197.208 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05979962
Numéro CAS: 10540-33-7