Imprimer
3-(3-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC902445-1G PC902445-5G
APOSPC902445-1GEA 219 EUR
APOSPC902445-1G APOSPC902445-5G
3-(3-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
3-(3-Fluorophenyl)benzonitrile
Formule: C₁₃H₈FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05981494
Numéro CAS: 893734-83-3