Imprimer
2,3-Difluoro-N-methyl-6-nitroaniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC902355-100G PC902355-25G PC902355-5G
APOSPC902355-100GEA 632 EUR
APOSPC902355-100G APOSPC902355-25G APOSPC902355-5G
2,3-Difluoro-N-methyl-6-nitroaniline 97%
2,3-Difluoro-N-methyl-6-nitroaniline
Formule: C₇H₆F₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16787128
Numéro CAS: 170432-54-9